グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
n20/D 1.513
bp
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
溶解性
chloroform: 750mg + 5 ml Chloroform mg/mL, colorless to light greenish-yellow
密度
1.337 g/mL at 20 °C
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
disulfide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CSS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
InChI Key
XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- チオール酵素の修飾:メタンチオスルホン酸 S-メチル(MMTS)は、チオール酵素や酸化還元制御タンパク質の修飾にユニークな方法を提供し、酵素制御や酸化還元生物学に焦点を当てた生化学研究における潜在的な応用が期待されています(Makarov et al., 2019)。
- プロテアーゼ活性のセンサー開発:メタンチオスルホン酸 S-メチルは、パパイン様システインプロテアーゼの構造転移におけるブロッキング試薬として使用されており、センサー開発におけるその有用性を裏付けています。これにより、さまざまな生物学的プロセスにおけるプロテアーゼ活性の検出と分析が可能になります(Markovic et al., 2023)。
- 農業における病原菌の制御:疫病抑制剤としてのメタンチオスルホン酸 S-メチルを評価する研究では、植物病原菌に対する幅広い毒素としての潜在的可能性が強調され、農作物の病害管理における農業への応用が示唆されています(Joller et al., 2020)。
注意
保管中、黄色に変色することがあります。
その他情報
多用途のメチルスルフェニル化剤;環状ケトンのα-メチルスルフェニル化;チオールからのメチルジスルフィド;酵素の選択的で可逆的な不活性化
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
64306-1ML:
64306-INTR:
64306-VAR:
64306-10ML:
64306-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, 944-944 (1983)
The Biochemical journal, 389(Pt 2), 549-558 (2005-03-04)
All 20 cysteine residues are accessible to disulphide reagents in the tubulin dimer, whereas only four are accessible in taxol-stabilized microtubules. Reaction rates with disulphide reagents are a function of the reagent, are decreased by G nucleotides, and increased with
The Journal of Organic Chemistry, 49, 2281-2281 (1984)
Journal of agricultural and food chemistry, 48(11), 5731-5735 (2000-11-23)
Thiosulfinates (TSs) have been implicated as a principle source of the antiplatelet property of raw onion and garlic juice. The in vitro responses of human platelets to dosages of four TSs were measured using whole blood aggregometry and compared by
Biochemistry, 14(4), 766-771 (1975-02-25)
New reagents for the temporary blocking of active or accessible sulfhydryl groups of enzymes have been developed. These reagents, which are either alkyl alkanethiolsulfonates or alkoxycarbonylalkyl disulfides, rapidly and quantitatively place various RS- groups on the sulfhydryls to generate mixed