61224
N-スクシンイミジル4-(ジメチルアミノ)安息香酸
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥98.0% (HPLC)
別名:
1-{[4-(ジメチルアミノ)ベンゾイル]オキシ}ピロリジン-2,5-ジオン, 4-(ジメチルアミノ)安息香酸2,5-ジオキソ-1-ピロリジニルエステル, 4-(ジメチルアミノ)安息香酸N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14N2O4
CAS番号:
分子量:
262.26
Beilstein:
1479401
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
グレード
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
品質
LiChropur™
テクニック
HPLC: suitable
SMILES記法
CN(C)C1=CC=C(C(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)C=C1
InChI
1S/C13H14N2O4/c1-14(2)10-5-3-9(4-6-10)13(18)19-15-11(16)7-8-12(15)17/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
FNGFZOAQGYOQTG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
61224-VAR:
61224-BULK:
61224-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)