グレード
ACS reagent
anhydrous
puriss. p.a.
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
アッセイ
99.5-100.5%
形状
crystalline
不純物
≤0.001% total nitrogen (N)
損失
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH
4.2-4.5 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
bp
>450 °C
mp
252.6 °C (lit.)
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤15 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES記法
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- In the regioselective monobromination of aralkyl ketones to synthesize monobrominated ketones.
- To synthesize acridine-1,8-diones and hexahydroquinolines via Hantzsch type reaction.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
60220-BULK-M:
60220-2.5KG-M:
60220-1KG-M:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)