グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
フォーム
liquid
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
275 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Na: ≤1500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI Key
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
60153-BULK-F:
60153-VAR-F:
60153-1KG-F:
60153-500G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック