Merck
60080
Sigma-Aldrich
水素化ホウ素カリウム
purum, ≥97.0% (RT)
別名:
カリウムテトラヒドロボレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KBH4
CAS番号:
分子量:
53.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (RT)
反応適合性
reagent type: reductant
mp
500 °C (dec.) (lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1
InChI Key
ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Potassium borohydride can be used:
  • As a reducing agent and boron source in organic synthesis.
  • As a reducing agent in the preparation of copper nanoparticles.
  • To reduce toxic 2-nitroaniline to less toxic o-phenylenediamine using different catalytic systems.
Reactant commonly used as a reducing agent and as a boron source
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
60080-25G:
60080-VAR:
60080-100G:
60080-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reduction of nitroarenes to azoxybenzenes by potassium borohydride in water
Liu Y, et al.
Molecules (Basel), 16(5), 3563-3568 (2011)
Low-temperature solid state synthesis and in situ phase transformation to prepare nearly pure cBN
Lian G, et al.
Dalton Transactions, 40(26), 6961-6967 (2011)
S. Yan and S. Zhang,
International Journal of Hydrogen Energy, 36, 13392-13397 (2011)
A. Yin, et al.,
Applied Catalysis, 400, 39-47 (2011)
Gang Lian et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(26), 6961-6967 (2011-06-07)
Cubic boron nitride (cBN) is synthesized by a low-temperature solid state synthesis and in situ phase transformation route with NH(4)BF(4), B, NaBH(4) and KBH(4) as the boron sources and NaN(3) as the nitrogen source. Furthermore, two new strategies are developed