アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.490-1.500
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1=CCCC(C)(C)C1C(/C=C/C)=O
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7-8,12H,6,9H2,1-4H3/b7-5+
InChI Key
CRIGTVCBMUKRSL-FNORWQNLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-Damascone, a C13 norterpenoid is an important fragrance compound used in perfume industries due to its characteristic floral-fruity, rose-like odor. Commercially α-damascone is used in cosmetics, personal care products, detergents, etc.
アプリケーション
α-Damascone may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in consumer products by gas chromatography-mass spectrometry.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
59574-VAR:
59574-BULK:
59574-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)