59527
Silybin B
analytical standard
別名:
(2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-[(2S,3S)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-yl]-4-chromanone, (2S,3S)-2,3-Dihydro-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-4-oxobenzopyran-2-yl]benzodioxin
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤10.0% water
≤3.0% residual solvents
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)[C@@H]2Oc3cc(ccc3O[C@H]2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20-,23-,24-,25+/m0/s1
InChI Key
SEBFKMXJBCUCAI-WAABAYLZSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
59527-BULK:
59527-VAR:
59527-5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック