安全性情報
55871
Millipore
乾燥鶏卵
suitable for microbiology
別名:
全卵粉
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
由来生物
chicken egg white
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
強熱残分
≤10%
損失
≤10% loss on drying
溶解性
H2O: 10%, turbid, orange-yellow
アプリケーション
food and beverages
microbiology
適合性
Bacillus spp.
Clostridium spp.
Micrococcus spp.
Staphylococcus spp.
詳細
A source of protein and other important growth factors for microorganisms like Clostridia, Bacillus cereus, Staphylococci and Micrococci.
One kg of egg powder and 3 liters of water is equivalent to the original egg liquid; 1 kg egg powder is equivalent to 80 eggs.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
55871-BULK-F:
55871-VAR-F:
55871-500G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)