安全性情報
55758
Supelco
Gonyautoxin-1 and Gonyautoxin-4 solution
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
別名:
GTX 1&4, GTX-1 - GTX-4 mixture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17N7O9S
分子量:
411.35
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
アナリシスノート
20 μg/g (total) in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
55758-0.5ML-SBULK:
55758-VAR:
55758-0.5ML:
55758-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)