Merck
556505
Sigma-Aldrich
4-Chloro-7-chlorosulfonyl-2,1,3-benzoxadiazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2Cl2N2O3S
CAS番号:
分子量:
253.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
mp
86-90 °C (lit.)
λmax
324 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Clc1ccc(c2nonc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl2N2O3S/c7-3-1-2-4(14(8,11)12)6-5(3)9-13-10-6/h1-2H
InChI Key
BPPRLMZEVZSIIJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Bifunctional fluorescent reagent. Cross-linking reagent
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
556505-1G:
556505-VAR:
556505-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.