グレード
technical grade
アッセイ
90%
フォーム
powder, crystals or chunks
mp
111-116 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1cc(Br)c(Br)cc1O
InChI
1S/C6H4Br2O2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,9-10H
InChI Key
IOZHUUKIHMKXRG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
550248-BULK:
550248-5G:
550248-VAR:
550248-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック