product name
エタノール, BioUltra, for molecular biology, ≥99.8%, (absolute alcohol, without additive, A15 o1)
グレード
for molecular biology
品質水準
蒸気密度
1.59 (vs air)
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.8%
形状
liquid
自己発火温度
683 °F
品質
(absolute alcohol, without additive, A15 o1)
expl. lim.
19 %, 60 °F
不純物
DNases, none detected
KMnO4-reducing substances, in accordance
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.0004% free alkali (as NH3)
≤0.001% aldehyde (as CH3CHO)
≤0.001% formaldehyde (as HCHO)
≤0.001% ketone (as CH3COCH3)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% methanol (CH3OH)
≤0.2% water
蒸発残留物質
≤0.001%
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.362
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
溶解性
H2O: miscible
organic solvents: miscible
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.1 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CCO
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.03
適合性
suitable for molecular biology
アプリケーション
life science and biopharma
フォーマット
neat
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- in vehicle-treated controls to perform mouse experiments
- in viability assay along with crystal violet to stain human and mouse high-grade serous ovarian cancer (HGSOC) cells after stimulation
- to prepare 17β-estradiol (E2) to use in cell culture experiments
- in cell cycle analysis for fixing cells drop-wise
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- Versatile and adaptable for a wide variety of laboratory and research applications
- BioUltra Grade for your Molecular Biology, Cell Biology and Biochemical research
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
- Free from DNase, RNase, NICKase and proteaseTested for trace levels of Anions and Cations
その他情報
脚注
greener alternative product
よく一緒に購入される製品
同等製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
51976-500ML-F:
51976-BULK-F:
51976-VAR-F:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)