Merck
49983
Supelco
メタンチオスルホン酸S-メチル
analytical standard
別名:
S-メチルチオメタンスルホナート, MMTS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SO2SCH3
CAS番号:
分子量:
126.20
Beilstein:
1446059
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤1.0% water
屈折率
n20/D 1.512-1.514
n20/D 1.513 (lit.)
bp
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CSS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
InChI Key
XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
49983-BULK:
49983-250MG:
49983-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)