テクニック
microbe id | specific enzyme detection: suitable
品質水準
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
Escherichia coli
Streptococcus spp.
SMILES記法
[H]C(=O)\C=C\c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
詳細
アプリケーション
構成
Dimethylaminocinnamaldehye 1 g
Hydrochloric acid (concentrated) 1.0 ml
distilled water 99.0 ml
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49825-50ML-F:
49825-VAR-F:
49825-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.