詳細
biocide for IVD use
フォーム
liquid
シェルフライフ
2 yr
含みます
23 to 25% Mg salts
組成
CMIT/MIT, 1.5%
包装
pkg of 50 mL
パラメーター
operating temperature at <45 °C
Matrix
Water
動作pH範囲
2.5-8.5
pH範囲
1.7-3.7
bp
100 °C
mp
-21 °C
溶解性
water: soluble
密度
1.20 g/cm3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ProClin™ 殺生物剤は、細胞膜に素早く浸透して細胞呼吸に不可欠な特定の酵素を阻害する能力を有するため、微生物と接触するとすぐに静菌性を示します。ProClin™ の毒性の複数の特定部位により、微生物が高度な耐性を発達させることが防止され、IVD コンポーネントの長期保管時でも ProClin™ の効率が高まります。
法的情報
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
免責事項
この製品は、米国 EPA′ の連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法、欧州殺生物性製品規制、カナダの害虫管理規制庁、トルコの殺生物性製品規制、韓国の消費者化学製品および殺生物性安全管理法(K-BPR)などを含むがこれらに限定されない、世界的な殺生物性規制に基づく殺生物性として使用することを意図したものではありません。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49376-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック