Merck
49159
Millipore
D-(+)-グルコース 一水和物
suitable for microbiology, ≥99.0%
別名:
グルコース, デキストロース 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6 · H2O
CAS番号:
分子量:
198.17
Beilstein:
5250278
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +49±3°, 3 hr, c = 10% in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pkg of 1 kg
pkg of 5 kg
保管条件
(Tightly closed)
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in water)
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
アプリケーション
microbiology
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI Key
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
D-(+)-グルコース一水和物は、グルコースまたはデキストロースとして一般に知られ、いくつかの微生物学的用途を有します。微生物培養培地の炭素源として用いられ、さまざまな微生物の増殖および繁殖を促進します。グルコースは単糖であり、細菌細胞代謝のための一次エネルギー源です。グルコース一水和物は、例えば抗体、有機酸、および酵素の生産などにおいては、発酵過程で使用される微生物の増殖と生産性を強化するための培地サプリメントとしても使用できます。また、diauxic growthにおいて重要な役割を果たします。diauxic growthとは、細菌細胞は他のエネルギー源に切り替わるまではグルコースを炭素源として選択的に使用するという現象のことです。さらに、グルコースは、微生物の同定と特性解析に使用される数多くの選択的培地および鑑別培地処方の一般的な成分です。
アプリケーション
D-(+)-グルコース一水和物は、さまざまな医薬品、環境、および食品・飲料サンプルから細菌、酵母、カビを増殖および同定するための、多くの微生物培養培地の構成成分として一般的に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
49159-1KG:
49159-6X1KG:
49159-BULK:
49159-VAR:
49159-500G:
49159-6X500G:
49159-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daphne H E W Huberts et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(32), 11727-11731 (2014-07-30)
Calorie restriction (CR) is often described as the most robust manner to extend lifespan in a large variety of organisms. Hence, considerable research effort is directed toward understanding the mechanisms underlying CR, especially in the yeast Saccharomyces cerevisiae. However, the
Cicera R Lazzarotto et al.
Nature protocols, 13(11), 2615-2642 (2018-10-21)
Circularization for in vitro reporting of cleavage effects by sequencing (CIRCLE-seq) is a sensitive and unbiased method for defining the genome-wide activity (on-target and off-target) of CRISPR-Cas9 nucleases by selective sequencing of nuclease-cleaved genomic DNA (gDNA). Here, we describe a
Paola Rusmini et al.
Autophagy, 15(4), 631-651 (2018-10-20)
Macroautophagy/autophagy, a defense mechanism against aberrant stresses, in neurons counteracts aggregate-prone misfolded protein toxicity. Autophagy induction might be beneficial in neurodegenerative diseases (NDs). The natural compound trehalose promotes autophagy via TFEB (transcription factor EB), ameliorating disease phenotype in multiple ND
Antonio Marsella et al.
Cell reports, 34(13), 108906-108906 (2021-04-01)
The Mre11-Rad50-Xrs2 (MRX) complex detects and processes DNA double-strand breaks (DSBs). Its DNA binding and processing activities are regulated by transitions between an ATP-bound state and a post-hydrolysis cutting state that is nucleolytically active. Mre11 endonuclease activity is stimulated by
Sweta Rathore et al.
Journal of microencapsulation, 31(5), 469-478 (2014-04-05)
This work evaluated the feasibility of microencapsulating Clostridium acetobutylicum ATCC 824 cells by emulsification for fermentation to produce biobutanol. The effects of selected emulsification process on viability of the vegetative cells and spores were investigated to enable the selection of