安全性情報
46379
Millipore
Meat Liver Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
Liver Meat Agar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171605
NACRES:
NA.74
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 11.0 g/L
ammonium ferric citrate, 0.5 g/L
D(+)-glucose, 0.75 g/L
meat liver base, 20.0 g/L
sodium sulfite, 1.2 g/L
starch, 0.75 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.6±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
anaerobic bacteria
nonselective and differential for Clostridium spp.
アプリケーション
嫌気性微生物の培養用。
調製ノート
Dissolve 34.2 g in 1 litre distilled water. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46379-BULK-F:
46379-VAR-F:
46379-100G-F:
46379-500G-F:4548173358079
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.