製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Air samples from swine and dairy barns by thermal desorption (TD) module coupled with multidimensional gas chromatography (MDGC)-mass spectrometry (MS)/olfactometry (O).
- Exhaled breath samples from tobacco cigarette and electronic cigarette smokers by GC-MS.
- Bovine breath samples by solid-phase microextraction (SPME) and GC-MS.
- Bovine blood samples by headspace in-tube extraction (HS-INTEX) GC-MS.
- Industrial and urban air samples by TD-GC-MS.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46344-BULK:
46344-10ML:4548173906850
46344-2ML:4548173906867
46344-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック