テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
276-279 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
c1cc2cccc3c4cccc5cccc(c(c1)c23)c45
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
InChI Key
CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
45798-250MG:
45798-1EA:
45798-100MG:
45798-VAR:
45798-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Salmon on SPB®-608 (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 µm) after QuEChERS Cleanup using Supel™ QuE Z-Sep, Fast GC Analysis