Merck
45648
Supelco
ピラゾホス
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20N3O5PS
CAS番号:
分子量:
373.36
Beilstein:
577209
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)c1cn2nc(OP(=S)(OCC)OCC)cc2nc1C
InChI
1S/C14H20N3O5PS/c1-5-19-14(18)11-9-17-12(15-10(11)4)8-13(16-17)22-23(24,20-6-2)21-7-3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
JOOMJVFZQRQWKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pyrazophos belongs to the class of organophosphorus pesticides, widely used in agriculture and household plant care, with a broad spectrum of action and shorter persistence in the environment compared to organochlorine pesticides.
アプリケーション
Pyrazophos may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in honey bees and milk samples using different chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45648-1EA:4.548173267074E12
45648-250MG:4.548173900087E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of 15 organophosphorus pesticides in Italian raw milk
Gazzotti T, et al.
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 82(2), 251-254 (2009)
G Antov et al.
Problemi na khigienata, 10, 52-58 (1985-01-01)
The authors investigate the 12 month effect of the organophosphorus pesticide "Pyrazophos", in the myocardium status of albino male rats treated per os by 1/20, 1/100, and 1/200 LD50 of the preparation /LD50 for male rats 218 mg/kg/. The enzyme
Removal of pyrazophos from treated fabric using household laundering.
H E Braun et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 42(5), 687-690 (1989-05-01)
Dissipation of pyrazophos residues in greenhouse tomatoes.
G E Miliadis et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 53(6), 883-887 (1994-12-01)
Determination of organophosphorus pesticides in honeybees after solid-phase microextraction
Fernandez M, et al.
Journal of Chromatography A, 922(1-2), 257-265 (2001)