製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)S(=O)(=O)N(SC(F)(Cl)Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11Cl2FN2O2S2/c1-13(2)18(15,16)14(17-9(10,11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChI Key
WURGXGVFSMYFCG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- In must and wines by gas chromatographic method.
- In estuarine water samples as an antifouling paint booster biocide by analytical procedures.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45433-1EA:
45433-250MG:
45433-BULK:
45433-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
GC Analysis of Agricultural Pesticides (Standard) on SLB®-5ms