Merck
44224
Supelco
ドデシル2-ニトロフェニルエーテル
Selectophore, ≥99.0%
別名:
1-ドデシルオキシ-2-ニトロベンゼン, 2-ニトロフェニルドデシルエーテル, ETH 217
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H29NO3
CAS番号:
分子量:
307.43
Beilstein:
3350321
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
製品種目
Selectophore
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
≥99.0%
屈折率
n20/D 1.503
bp
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
密度
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-16-22-18-15-12-11-14-17(18)19(20)21/h11-12,14-15H,2-10,13,16H2,1H3
InChI Key
DXCTUMLYTQODSP-UHFFFAOYSA-N
詳細
ドデシル2-ニトロフェニルエーテルは、ニトロ芳香族溶媒です。
詳細については、当社のSensor Applications portalをご覧ください。
アプリケーション
電気膜抽出法を使用した抽出回収を最大化するための基本的な薬物のさまざまなアプローチを実証するために、研究中に非極性薬物の抽出を強化するために使用されました。
その他情報
イオン選択性電極の高分子溶媒膜に用いる可塑剤
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K. Fluri et al.
Helvetica Chimica Acta, 75, 1012-1012 (1992)
Torunn M Middelthon-Bruer et al.
Journal of separation science, 31(4), 753-759 (2008-02-02)
Thirty-five different basic drugs were extracted by electro membrane extraction (EME), from acidified samples containing HCl as the BGE, through an organic solvent immobilized in the pores in the wall of a porous hollow fiber (supported liquid membrane, SLM), and
R. Yuan et al.
Analytical Chemistry, 65, 2572-2572 (1993)
Shuto Osaki et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(12) (2019-06-20)
We have investigated human-stress monitoring by making use of salivary nitrate, which can be a candidate for stress markers, with ion-selective field-effect transistors (ISFETs). ISFETs are suitable for on-site single-drop analysis of salivary nitrate within 10 s. However, when ISFETs