グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore™
アッセイ
≥98.0% (GC)
≥98.0%
フォーム
liquid
密度
0.910 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CCCC)OC(=O)CCCCC(=O)OC(CCCC)CCCC
InChI
1S/C24H46O4/c1-5-9-15-21(16-10-6-2)27-23(25)19-13-14-20-24(26)28-22(17-11-7-3)18-12-8-4/h21-22H,5-20H2,1-4H3
InChI Key
VXQKWLPFTKRXCQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
その他情報
高分子膜電極で使用される可塑剤です。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
02150-VAR:
02150-BULK:
02150-5ML:
02150-25ML:
02150-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
J. Saurina et al.
Analytica Chimica Acta, 371, 49-49 (1998)
Sonia Capel-Cuevas et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 12(5), 6746-6763 (2012-07-11)
The aim of this work was the determination of pH with a sensor array-based optical portable instrument. This sensor array consists of eleven membranes with selective colour changes at different pH intervals. The method for the pH calculation is based
R. Eugster et al.
Analytica Chimica Acta, 289, 1-1 (1994)