アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@@H](CN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI Key
QCHPKSFMDHPSNR-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-3-Aminoisobutyric acid, an enantiomer of β-aminoisobutyric acid (BAIBA), is derived from valine in the mitochondria of primarily skeletal muscle.
アプリケーション
L-3-Aminoisobutyric acid may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological fluids using dual column reversed-phase HPLC-fluorescence technique.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
43954-BULK:
43954-10MG:
43954-50MG:
43954-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)