Merck
41558
Supelco
ホルムアルデヒド O-ペンタフルオロフェニルメチル-オキシム
analytical standard
別名:
ホルムアルデヒドO-2,3,4,5,6-PFBHA-oxime
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4F5NO
CAS番号:
分子量:
225.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(CON=C)c(F)c1F
InChI
1S/C8H4F5NO/c1-14-15-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h1-2H2
InChI Key
SRTQFRQWTUMMTC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
41558-10MG:
41558-BULK:
41558-VAR:
41558-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)