Merck
40538
Supelco
Pinnatoxin F solution
20 μg/g (in 0.1% acetic acid in 50% acetonitrile, nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
20 μg/g (in 0.1% acetic acid in 50% acetonitrile, nominal concentration)
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
C=C(C[C@H]1O[C@]2(O[C@@]3(O[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](C)C3)CC2)[C@](C)(O)CC1)CCCC5=NC[C@H](C)[C@@H](C)C[C@]65CCC(C7OC(CC7)=O)=C[C@]6([H])[C@@H]8O[C@]9(C4)C[C@@H](C)C[C@H]8O9
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from a NMI.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are stated on the enclosed certificate.
For the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
アナリシスノート
20 μg/g in 0.1% acetic acid in 50% acetonitrile
その他情報
Dihydro-5-[(2S,3R,11S,14R,15R,18S,20S,21S,22S,24S,26S,28R,29S,29aS,33aR)-2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,20,21,25,26,27,28,29,29a,32,33-tetracosahydro-14,21-dihydroxy-2,3,14,20,26-pentamethyl-9-methylene-19H-11,15:15,18:18,22:24,28:24,29-pentaepoxy-1H-benzo[2,3]cycloheptacos[1,2-b]azepin-31-yl]-2(3H)-furanone
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40538-0.5ML-SBULK:
40538-BULK:
40538-0.5ML-BULK:
40538-0.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)