Merck
39353
Supelco
コルチゾン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
17α,21-ジヒドロキシ-4-プレグネン-3,11,20-トリオン, 17α-ヒドロキシ-11-デヒドロコルチコステロン, 4-プレグネン-17α,21-ジオール-3,11,20-トリオン, ケンダルコンパウンドE, ライヒシュタインサブスタンスFa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28O5
CAS番号:
分子量:
360.44
Beilstein:
1356062
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管条件
under inert gas (argon)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
mp
223-228 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
MFYSYFVPBJMHGN-ZPOLXVRWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
39353-BULK:
39353-VAR:
39353-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)