Merck
C2505
Sigma-Aldrich
コルチコステロン
≥92% (HPLC), powder, corticosteroid hormone
別名:
11β,21-ジヒドロキシ-4-プレグネン-3,20-ジオン, 11β,21-ジヒドロキシプロゲステロン, 4-プレグネン-11β,21-ジオール-3,20-ジオン, ケンダルコンパウンドB, ライヒシュタインのサブスタンスH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30O4
CAS番号:
分子量:
346.46
Beilstein:
2339601
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
コルチコステロン, ≥92%
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥92%
フォーム
powder
mp
179-183 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
InChI Key
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
コルチコステロンは以下の用途に用いられています:
  • マウスのソマトスタチン(SST)ニューロンに対する作用の検討のための長期投与に
  • 妊娠マウスに対するストレス誘発ホルモンとして
  • マウスのうつ病関連行動に対する自身の作用の検討に
生物化学的/生理学的作用
コルチコステロンは、副腎で主に酵素11β-ヒドロキシラーゼの作用により11-デオキシコルチゾンから合成されます。しかし、精巣のライディッヒ細胞やマウス胸腺など、副腎以外の組織で合成される場合もあります。コルチコステロンは視床下部-下垂体-副腎(HPA)系の活性化後に放出されます。代謝、免疫機能、およびストレスに対する反応を調節する重要な因子です。骨髄細胞のストレスに応答したHPAの活性化により産生されます。ハンチントン病(HD)ではコルチコステロン濃度の上昇が認められます。
コルチコステロンは、副腎皮質から分泌されるグルココルチコイドであり、ミネラルコルチコイド受容体とグルココルチコイド受容体の両方を活性化します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C2505-250MG:
C2505-500MG-PW:
C2505-500MG:
C2505-BULK:
C2505-VAR:
C2505-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chronic stress alters concentrations of corticosterone receptors in a tissue-specific manner in wild house sparrows (Passer domesticus)
Lattin CR and Romero LM
The Journal of Experimental Biology, 217(14), 2601-2608 (2014)
Corticosterone dysregulation exacerbates disease progression in the R6/2 transgenic mouse model of Huntington's disease
Dufour BD and McBride JL
Experimental neurology, 283(9), 308-317 (2016)
Glucocorticoid production in the chicken bursa and thymus
Lechner O, et al.
International Immunology, 13(6), 769-776 (2001)
Somatostatin, neuronal vulnerability and behavioral emotionality
Lin LC and Sibille E
Molecular Psychiatry, 20(3), 377-377 (2015)
Prenatal stress alters presynaptic marker proteins in the hippocampus of rat pups
Afadlal S, et al.
Neuroscience Letters, 470(1), 24-27 (2010)