Merck
37912
Supelco
ピコリナフェン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
N-(4-フルオロフェニル)-6-(α,α,α-トリフルオロ-m-トリルオキシ)ピコリンアミド, N-(4-フルオロフェニル-6-[3-(トリフルオロメチル)フェノキシ]-2-ピリジンカルボキサミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H12F4N2O2
CAS番号:
分子量:
376.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Fc1ccc(NC(=O)c2cccc(Oc3cccc(c3)C(F)(F)F)n2)cc1
InChI
1S/C19H12F4N2O2/c20-13-7-9-14(10-8-13)24-18(26)16-5-2-6-17(25-16)27-15-4-1-3-12(11-15)19(21,22)23/h1-11H,(H,24,26)
InChI Key
CWKFPEBMTGKLKX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
37912-VAR-R:
37912-BULK-R:
37912-100MG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)