Merck
37903
Supelco
フェントラザミド
PESTANAL®, analytical standard
別名:
4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20ClN5O2
CAS番号:
分子量:
349.82
Beilstein:
11322103
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCN(C1CCCCC1)C(=O)N2N=NN(C2=O)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H20ClN5O2/c1-2-20(12-8-4-3-5-9-12)15(23)22-16(24)21(18-19-22)14-11-7-6-10-13(14)17/h6-7,10-12H,2-5,8-9H2,1H3
InChI Key
LLQPHQFNMLZJMP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
37903-VAR-R:
37903-100MG-R:
37903-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)