Merck
36851
Supelco
フェノキサプロップ-P-エチル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
(R)-2-{4-[(6-クロロベンゾオキサゾール-2-イル)オキシ]フェノキシ}プロピオン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16ClNO5
CAS番号:
分子量:
361.78
Beilstein:
8158010
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2nc3ccc(Cl)cc3o2)cc1
InChI
1S/C18H16ClNO5/c1-3-22-17(21)11(2)23-13-5-7-14(8-6-13)24-18-20-15-9-4-12(19)10-16(15)25-18/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1
InChI Key
PQKBPHSEKWERTG-LLVKDONJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
36851-1EA:
36851-BULK:
36851-250MG:
36851-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fei Ding et al.
Chemosphere, 235, 1030-1040 (2019-09-29)
Organic pesticides are one of the main environmental pollutants, and how to reduce their environmental risks is an important issue. In this contribution, we disclose the molecular basis for the resistance of American sloughgrass to aryloxyphenoxypropionic acid pesticides using site-directed