Merck
36018
Supelco
Fehling′s reagent I for sugars
reag. Ph. Eur., for determination of sugar, solution I: copper(II) sulfate
別名:
硫酸銅(II) 溶液, 硫酸銅(II)溶液, 硫酸第二銅標準品
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
for determination of sugar
品質水準
認証
USP/NF
reag. Ph. Eur.
濃度
17.6 g/L±0.1 g/L Cu
密度
1.038-1.060 g/mL at 20 °C
適合性
in accordance for application
アプリケーション
food and beverages
general analytical
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェーリング試験は単糖類と二糖類が還元能を持つことを利用した試験ですが、この還元能は非結合型ケトまたはアルデヒド基の存在に由来します。この試験では、フェーリングA溶液(CuSO4)とフェーリングB溶液(KOHとNa-K酒石酸塩)の混合液に数滴の糖溶液を添加して反応を起こさせます。その結果、フェーリング溶液がアルドース糖によって還元されて黄色または赤色の不溶性酸化銅(I)が生成します。 単糖類(グルコース、ガラクトース、フルクトースなど)と二糖類(ラクトース、マルトースなど)は非結合型のケト、アルデヒド基を含みますのでフェーリング試験で自由に反応しますが、スクロースはこれらの官能基を持ちませんのでフェーリング試験に反応しません。したがって、還元能を持つ二糖類(マルトースなど)を還元能を持たない糖類(スクロースなど)と弁別する手段としてフェーリング試験を使用することも可能です。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36018-4X2.5L:
36018-BULK:
36018-2.5L:
36018-6X500ML:
36018-VAR:
36018-500ML:
36018-6X1L:
36018-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Elementary Practical Organic Chemistry: Quantitative Organic Analysis Part 3.
Voguel A.
Science, 743-744 null
Lab Manual in Biochemistry: Immunology and Biotechnology.
Tata N.
Biochemistry, 23-23 (2007)
Xu-Chen Cao et al.
PloS one, 8(2), e56735-e56735 (2013-03-08)
The aquaporin (AQP) family consists of a number of small integral membrane proteins that transport water and glycerol. AQPs are critical for trans-epithelial fluid transport. Recent reports demonstrated that AQPs, particularly AQP1 and AQP5, are expressed in high grade tumor
M Seder-Colomina et al.
Ecotoxicology (London, England), 22(1), 199-205 (2012-11-10)
Microbial mats are coastal ecosystems that consist mainly of cyanobacteria, primary producers in these habitats that play an important role in stabilising delta sediments. However, these ecosystems are subject to various kinds of pollution, including metal contamination, placing their survival
Antonella Amore et al.
FEMS microbiology letters, 337(2), 155-163 (2012-10-12)
In silico analyses of several laccase promoter sequences have shown the presence of many different responsive elements differentially distributed along the promoter sequences. Analysis of Pleurotus ostreatus laccase promoter poxa1b extending around 1400-bp upstream of the start codon showed the