グレード
HPLC grade
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
465 °C (869 °F)
expl. lim.
13.2 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
透過率
330 nm, ≥15%
335 nm, ≥50%
340 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
pH
(5 - 6 at 395 g/l at 20 °C (68 °F))
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
general analytical
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
その他情報
- The article number 34850-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34850-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
- The article number 34850-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34850-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34850-2.5L-M:
34850-4X2.5L-M:
34850-6X1L-M:
34850-1L-M:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)