製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)(C[Sn](CC(C)(C)c1ccccc1)(CC(C)(C)c2ccccc2)O[Sn](CC(C)(C)c3ccccc3)(CC(C)(C)c4ccccc4)CC(C)(C)c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/6C10H13.O.2Sn/c6*1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;;/h6*4-8H,1H2,2-3H3;;;
InChI Key
HOXINJBQVZWYGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34342-BULK:
34342-VAR:
34342-1EA:
34342-250MG:4548173311012