Merck
34021
Supelco
4,4'-DDT-d8
PESTANAL®, analytical standard
別名:
1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane-d8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14HCl5D8
分子量:
362.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
フォーマット
neat
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)C(c2c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c2[2H])C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI Key
YVGGHNCTFXOJCH-PGRXLJNUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4,4′-DDT-d8 is a stable labeled isotope of the pesticide, 4,4′-DDT.
アプリケーション
4,4′-DDT-d8 may be used as a recovery surrogate standard for the quantification of 4,4′-DDT in marine pore water by equilibrium solid-phase microextraction (SPME) followed by automated thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry (TD-GC-MS) using disposable optical fiber.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34021-VAR-R:
34021-10MG-R:
34021-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
2,4'-DDT 溶液 100 μg/mL in methanol, PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45839
2,4'-DDT 溶液
4,4′-DDT 溶液 certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Supelco
40124
4,4′-DDT 溶液
2,4'-DDE 溶液 100 μg/mL in methanol, PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36663
2,4'-DDE 溶液
リンデン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45548
リンデン
Extending the use of USEPA method 1625 for the analysis of 4, 4?-DDT, 4, 4?-DDD, and 4, 4?-DDE.
Behzadi H and LalancetteAR
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 44(2), 122-129 (1991)
Robert P Eganhouse et al.
Journal of chromatography. A, 1415, 38-47 (2015-09-09)
A method is described for determination of ten DDT-related compounds in marine pore water based on equilibrium solid-phase microextraction (SPME) using commercial polydimethylsiloxane-coated optical fiber with analysis by automated thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry (TD-GC/MS). Thermally cleaned fiber was directly exposed