Merck
33842
Supelco
HT-2 Toxin-13C22 溶液
25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C22H32O8
CAS番号:
分子量:
446.32
EC Number:
UNSPSCコード:
85151701
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
利用可能性
not available in USA
濃度
25 μg/mL in acetonitrile
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
質量シフト
M+22
保管温度
−20°C
SMILES記法
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C](=O)O[13C@H]1[13CH2][13C@@]2([13CH2]O[13C]([13CH3])=O)[13C@H](O[13C@@H]3[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C]2([13CH3])[13C]34[13CH2]O4)[13CH]=[13C]1[13CH3]
詳細
Certanバイアル
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33842-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)