Merck
32981
Supelco
スルファメトキシピリダジン-d3
analytical standard
別名:
4-アミノ-N-(6-メトキシ-d3-3-ピリダジニル)ベンゼンスルホンアミド, N1-(6-メトキシ-d3-3-ピリダジニル)スルファニルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11D3H9N4O3S
CAS番号:
分子量:
283.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
InChI
1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-7-6-10(13-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)/i1D3
InChI Key
VLYWMPOKSSWJAL-FIBGUPNXSA-N
詳細
Chemical structure: sulfonamide
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
32981-VAR:
32981-10MG:
32981-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
María Jesús Serrano et al.
Antibiotics (Basel, Switzerland), 9(4) (2020-04-16)
The introduction of antimicrobial residues in the food chain has a significant impact on human health. An innovative solution to avoid their presence in meat is the adaptation of current control methods for use with in vivo matrixes. Thus, the