Merck
32899
Supelco
ノニルフェノールジエトキシラート 溶液
5 μg/mL in acetone, technical, analytical standard
別名:
NP-2EOtechnical
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H32O3
分子量:
308.46
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
technical
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
5 μg/mL in acetone
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certan Vial
Nonylphenol diethoxylate (5 μg/mL in acetone) is grouped under the class of alkylphenol ethoxylate surfactants mainlly utilized for households, industry and agriculture.
アプリケーション
Nonylphenol diethoxylate may be used as a reference standard for the estimation of the analyte in:
  • Fish and shellfish by using high performance liquid chromatography-fluorescence detection (HPLC-FLD).
  • Wastewater and sewage sludge by using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32899-10ML:4548173332642
32899-10ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of 4-nonylphenol, nonylphenol monoethoxylate, nonylphenol diethoxylate and other alkylphenols in fish and shellfish by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection.
Tsuda T, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 746(2), 305-309 (2000)
Determination of nonylphenol ethoxylates in the aquatic environment by normal phase liquid chromatography-electrospray mass spectrometry.
Shao B, et al.
Journal of Chromatography A, 950(1-2), 167-174 (2002)
Simultaneous determination of the endocrine disrupting compounds nonylphenol, nonylphenol ethoxylates, triclosan and bisphenol A in wastewater and sewage sludge by gas chromatography-mass spectrometry.
Gatidou G, et al.
Journal of Chromatography A, 1138(1-2), 32-41 (2007)