Merck
32753
Supelco
Cyhalofop-ブチル
PESTANAL®, analytical standard, mixture of stereoisomers
別名:
ブチル(R)-2-[4-(4-シアノ-2-フルオロフェノキシ)フェノキシ]プロピオナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20FNO4
CAS番号:
分子量:
357.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(cc2F)C#N)cc1
InChI
1S/C20H20FNO4/c1-3-4-11-24-20(23)14(2)25-16-6-8-17(9-7-16)26-19-10-5-15(13-22)12-18(19)21/h5-10,12,14H,3-4,11H2,1-2H3/t14-/m1/s1
InChI Key
TYIYMOAHACZAMQ-CQSZACIVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cyhalofop-butyl is a post-emergence, aryloxyphenoxypropionate herbicide, which is used in controlling weeds in rice plantations. Its mode of action involves the inhibition of acetyl-coenzyme A carboxylase (ACCase) biosynthesis.
アプリケーション
Cyhalofop-butyl may be used as a reference standard in the determination of cyhalofop-butyl in rice samples using liquid chromatography coupled with diode array detector (LC-DAD).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
251.6 °F - closed cup
引火点(℃)
122 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32753-BULK:
32753-VAR:
32753-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Comparison of extraction solvents and conditions for herbicide residues in milled rice with liquid chromatography-diode array detection analysis (LC-DAD)
Niell.S, et al.
Food Additives and Contaminants, 27(2), 206-211 (2010)
Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) control in water-seeded rice (Oryza sativa) with cyhalofop-butyl
Ntanos.AD, et al.
Weed Technology, 14(2), 383-388 (2000)
Basis of selectivity of cyhalofop-butyl in Oryza sativa L.
Ruiz-Santaella.PJ, et al.
Planta, 223(2), 191-199 (2006)
Fei Ding et al.
Chemosphere, 235, 1030-1040 (2019-09-29)
Organic pesticides are one of the main environmental pollutants, and how to reduce their environmental risks is an important issue. In this contribution, we disclose the molecular basis for the resistance of American sloughgrass to aryloxyphenoxypropionic acid pesticides using site-directed