Merck
32547
Supelco
スルファピリジン-フェニル-13C6
VETRANAL®, analytical standard
別名:
4-アミノ-N-(2-ピリジル)ベンゼン-13C6-スルホンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C513C6H11N3O2S
CAS番号:
分子量:
255.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
質量シフト
M+6
SMILES記法
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2
InChI
1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14)/i4+1,5+1,6+1,7+1,9+1,10+1
InChI Key
GECHUMIMRBOMGK-PXKSRZEUSA-N
詳細
Chemical structure: sulfonamide
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
32547-BULK:
32547-VAR:
32547-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)