Merck
32517
Supelco
スルファメラジン-フェニル-13C6
VETRANAL®, analytical standard
別名:
4-アミノ-N-(4-メチル-2-ピリミジニル)ベンゼン-13C6-スルホンアミド, N1-(4-メチルピリミジン-2-イル)スルファニルアミド13C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C5H12N4O2S
CAS番号:
分子量:
270.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
質量シフト
M+6
SMILES記法
Cc1ccnc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)n1
InChI
1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i2+1,3+1,4+1,5+1,9+1,10+1
InChI Key
QPPBRPIAZZHUNT-PBZDKDNVSA-N
詳細
Chemical structure: sulfonamide
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sulfamerazine-(phenyl-13C6) may be used as an internal standard for the determination of sulfamerazine antibiotic residue in dairy products by ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32517-BULK:
32517-VAR:
32517-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development and Validation of a Multi-class UHPLC-MS/MS Method for Determination of Antibiotic Residues in Dairy Products.
Schwaiger B, et al.
Food Analytical Methods, 1-18 (2018)