Merck
32508
Supelco
プロキナジド
PESTANAL®, analytical standard
別名:
6-イオド-2-プロポキシ-3-プロピル-4(3H)キナゾリノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17IN2O2
CAS番号:
分子量:
372.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCOC1=Nc2ccc(I)cc2C(=O)N1CCC
InChI
1S/C14H17IN2O2/c1-3-7-17-13(18)11-9-10(15)5-6-12(11)16-14(17)19-8-4-2/h5-6,9H,3-4,7-8H2,1-2H3
InChI Key
FLVBXVXXXMLMOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Proquinazid belongs to the quinazolinone class of fungicides.
アプリケーション
Proquinazid may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in:
  • Honeybees by dispersive solid-phase extraction (dSPE), followed by liquid and gas chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS and GC-MS/MS) operating in electron ionization (EI) and multiple reaction monitoring (MRM) modes of detection.
  • Fruits and vegetables by methanolic extraction, followed by ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) coupled to MS/MS operating in electrospray ionization (ESI) and MRM modes of detection.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32508-50MG:4548173997117
32508-VAR:
32508-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A simple multi-residue method for the determination of pesticides in fruits and vegetables using a methanolic extraction and ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry: optimization and extension of scope.
Hanot V, et al.
Journal of Chromatography A, 1384(2-3), 53-66 (2015)
Multi-residue method for the determination of pesticides and pesticide metabolites in honeybees by liquid and gas chromatography coupled with tandem mass spectrometry-Honeybee poisoning incidents.
Kiljanek T, et al.
Journal of Chromatography A, 1435(2-3), 100-114 (2016)
Impact of proquinazid on appressorial development of the barley powdery mildew fungus Blumeria graminis f. sp hordei.
Gilbert SR, et al.
Pesticide Biochemistry and Physiology, 94(2-3), 127-132 (2009)