Merck
32426
Supelco
セフォペラゾン 二水和物
VETRANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H27N9O8S2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
681.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(CSc4nnnn4C)=C(N3C2=O)C(O)=O)c5ccc(O)cc5)C(=O)C1=O
InChI
1S/C25H27N9O8S2.2H2O/c1-3-32-8-9-33(21(39)20(32)38)24(42)27-15(12-4-6-14(35)7-5-12)18(36)26-16-19(37)34-17(23(40)41)13(10-43-22(16)34)11-44-25-28-29-30-31(25)2;;/h4-7,15-16,22,35H,3,8-11H2,1-2H3,(H,26,36)(H,27,42)(H,40,41);2*1H2/t15-,16-,22-;;/m1../s1
InChI Key
OMYIZCZQILAOGB-BYLXUVCXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cefoperazone dihydrate may be used as an analytical standard for the determination of cefoperazone in raw bovine milk by high-performance liquid chromatographic (HPLC) method based on solid-phase extraction.
Cefoperazone dihydrate may also be used as an analytical standard for the determination of ticarcillin in human biological samples by reversed-phase liquid chromatography method.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
32426-VAR:
32426-100MG:
32426-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of ticarcillin in human plasma and in urine by reversed-phase LC.
La Follette G, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 13(2), 159-164 (1995)
Determination of cephalosporins in raw bovine milk by high-performance liquid chromatography.
S?rensen LK and Snor LK
Journal of Chromatography A, 882(1-2), 145-151 (2000)