Merck
32384
Supelco
Flumequine-(1,2,carboxy-13C3)
VETRANAL®, analytical standard
別名:
9-Fluoro-6,7-dihydro-5-methyl-1-oxo-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-1,2-13C2-2-carboxylic acid-13C, Flumequine-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C11H12FNO3
CAS番号:
分子量:
264.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
FC1=CC2=C(N3C(C)CC2)C([13C]([13C]([13C](O)=O)=C3)=O)=C1
InChI
1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)/i11+1,13+1,14+1
InChI Key
DPSPPJIUMHPXMA-AIGZGMKWSA-N
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
32384-10MG:
32384-VAR:
32384-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)