Merck
32373
Supelco
Fenthion oxon sulfone
PESTANAL®, analytical standard
別名:
Dimethyl 3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl phosphate, Fenoxon sulfone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15O6PS
CAS番号:
分子量:
294.26
Beilstein:
8688755
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=P(OC)(OC)OC1=CC(C)=C(S(=O)(C)=O)C=C1
InChI
1S/C10H15O6PS/c1-8-7-9(16-17(11,14-2)15-3)5-6-10(8)18(4,12)13/h5-7H,1-4H3
InChI Key
VUTHWSUXEOILTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
32373-BULK:
32373-25MG:
32373-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)