グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
<0.001 hPa
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
不純物
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.005% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
≤2% water (Karl Fischer)
強熱残分
≤0.01% (as SO4)
pH
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤2 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤2 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤2 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤50 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤2 ppm
Zn: ≤2 ppm
SMILES記法
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI Key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
32301-500G-M:
32301-1KG-M:
32301-BULK-M:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)