Merck
32299-M
Sigma-Aldrich
石油エーテル
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp≥ 90% 40-60 °C (≥ 90%)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
NACRES:
NA.21
bp:
40-60 °C (≥ 90%)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. ISO
フォーム
liquid
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% benzene (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
bp
40-60 °C (≥ 90%)
ヨウ素価
≤0.3
密度
0.640-0.655 g/mL at 20 °C
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Petroleum ether is a low boiling point fraction having boiling point in the range of 40-60°C. Extracts of leaves of Litchi chinensis Gaertn. (Sapindaceae) have been prepared in petroleum ether and were evaluated for antiinflammatory, analgesic and antipyretic activities.
アプリケーション
Petroleum ether may be used in absorption chromatographic purification of organic compounds.
その他情報
Pertains only in Germany: unversteuert
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<-22.0 °F
引火点(℃)
< -30.00 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32299-6X1L-M:
32299-4X2.5L-M:
32299-1L-M:
32299-2.5L-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)