32154
Buparvaquone
VETRANAL®, analytical standard
別名:
2-[(4-tert-Butylcyclohexyl)methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexyl]methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)C1CCC(CC1)CC2=C(O)C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C21H26O3/c1-21(2,3)14-10-8-13(9-11-14)12-17-18(22)15-6-4-5-7-16(15)19(23)20(17)24/h4-7,13-14,24H,8-12H2,1-3H3
InChI Key
KLLIVCPQDTYMLC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
32154-BULK:
32154-25MG:
32154-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)