認証
USP/NF
reag. Ph. Eur.
品質水準
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
不純物
acidic reac. impurities, complies
sulfite or thiosulfate, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
損失
≤0.3% loss on drying, 105 °C
mp
>300 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤10 mg/kg
適合性
in accordance for appearance of solution
SMILES記法
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
31493-1KG:
31493-6X250G:
31493-1.5KG:
31493-250G:
31493-VAR:
31493-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック