グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
1 hPa ( 865 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
solid
不純物
acidity or alkalinity, complies
≤0.0001% hexacyanoferrate(II)
≤0.005% free acid (as HCl)
≤0.005% free alkali (as NaOH)
≤0.005% in water insoluble matters
≤0.01% Mg, alkaline earth metals (as Ca)
≤10 mg/kg total nitrogen (N)
損失
≤0.2% loss on drying, 130 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 5%)
mp
801 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤30 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤0.00002%
As: ≤0.00005%
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
heavy metals: ≤3 mg/kg (by ICP-OES)
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
31434-1KG-M:
31434-6X1KG-M:
31434-500G-M:
31434-BULK-M:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)